1062008
USP
Benzyl benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
1 mmHg ( 125 °C)
família API
benzyl benzoate
temperatura de autoignição
896 °F
fabricante/nome comercial
USP
disponibilidade
not available in (Sales restrictions may apply - USP Product)
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
p.e.
323-324 °C (lit.)
pf
17-20 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
chave InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)