Documentos Principais
1056504
USP
1,4-Benzoquinona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
p-Benzoquinona, ,5-Ciclohexadieno-1,4-diona, Quinona
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(=O)2
Número CAS:
Peso molecular:
108.09
Beilstein:
773967
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.73 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 25 °C)
temperatura de autoignição
815 °F
fabricante/nome comercial
USP
pf
113-115 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
chave InChI
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A 1,4-benzoquinona, também conhecida como para-quinona, é um derivado de benzeno com estrutura de dienediona cíclica.
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em apoio a este produto, incluindo a FISPQ e quaisquer folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidas e emitidas sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
A 1,4-benzoquinona é um pó amarelo-escuro com um tom verde. É ligeiramente solúvel em água e solúvel em álcool, em éter e em soluções alcalinas fixas. Pode escurecer ao ficar na vertical.
Aplicação
O padrão de referência farmacêutico da USP destina-se ao uso em aplicações analíticas ou laboratoriais, conforme especificado nos compêndios da USP.
Também é ideal para uso como padrão de referência primário nos seguintes testes ou ensaios de acordo com o Capítulo Geral da USP<11>:
  • vapor puro
  • água para injeção
  • água estéril para inalação
  • água estéril para injeção
  • água estéril para irrigação
  • água purificada
  • água purificada estéril
  • água para hemodiálise
  • <643>carbono orgânico total
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
TOC-Calibration Kit 25 mg TOC
A-2045-040
TOC-Calibration Kit
Electrochemical detoxification of a 1, 4-benzoquinone solution in wastewater treatment.
Pulgarin, Cesar, et al.
Water Research, 28.4, 887-893 (1994)
Total organic carbon
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(6), 6867-6867 (2021)
Rajaram Venkatesan et al.
Nature communications, 5, 4805-4805 (2014-09-10)
Mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) is essential for respiratory growth in yeast and mammalian embryonic survival. The human 3-ketoacyl-acyl carrier protein (ACP) reductase (KAR) of mtFAS is a heterotetrameric α2β2-assembly composed of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type-8 (HSD17B8, α-subunit) and carbonyl reductase
Hui Dong et al.
Chemico-biological interactions, 212, 47-55 (2014-02-08)
Our previous study has demonstrated that PCB quinone is cytotoxic in HepG2 cells (Toxicology in Vitro 26 (2012) 841-848). However, it is not clear whether PCB quinone is also carcinogenic (or mutagenic). In the current study, we investigated the genotoxicity
Oliver Karge et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(10), 1625-1634 (2014-07-27)
The functional or regulatory role of long-distance interactions between protein surface and interior represents an insufficiently understood aspect of protein function. Cationic screening of surface charges determines the morphology of thylakoid membrane stacks. We show that it also influences directly