1048572
USP
Bemotrizinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,4-Bis[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bemotrizinol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)-c4ccc(OC)cc4
InChI
1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3
chave InChI
XVAMCHGMPYWHNL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3