1042270
USP
Arachidyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Eicosanol, Arachinyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
7.4 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
família API
arachidyl alcohol
fabricante/nome comercial
USP
pf
62-65 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
chave InChI
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Cetostearyl Alcohol
- Oleyl Alcohol
- Stearyl Alcohol
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
381.2 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
194 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)