Documentos Principais
1037011
USP
Anisole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
506892
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 42.2 °C)
temperatura de autoignição
887 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
154 °C (lit.)
pf
−37 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Anisole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10