1029512
USP
Amlodipine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Ethyl 5-methyl [2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate] fumarate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amlodipine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)COCCN)C(=O)OCC.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C20H23ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
chave InChI
BWAQLJHPVPAANJ-WLHGVMLRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
It is also used in the preparation of standard solution for the analysis of organic impurities in tablets and capsules, in accordance with the USP monographs, by liquid chromatography (LC) combined with UV detection, such as the following:
- Amlodipine and benazepril hydrochloride capsules
- Amlodipine and valsartan tablets
- Amlodipine, valsartan, and hydrochlorothiazide tablets
- Amlodipine and olmesartan medoxomil tablets
- Amlodipine and atorvastatin tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)