Documentos Principais
1029614
USP
Amlodipine Related Compound K
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl 6-(2-chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-5-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
333.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amlodipine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Amlodipine Related Compound K USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)