1012939
USP
Allantoin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
allantoin
fabricante/nome comercial
USP
pf
230 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
chave InChI
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)