1012906
USP
Alfentanil hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Alfentanil monohydrochloride monohydrate, N-[1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-2-tetrazolin-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidyl]propionanilide monohydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
alfentanil
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N3(N=NN(C3=O)CC)CCN1CCC(CC1)(N(c2ccccc2)C(=O)CC)COC.O.[H+]
InChI
1S/C21H32N6O3.ClH.H2O/c1-4-19(28)27(18-9-7-6-8-10-18)21(17-30-3)11-13-24(14-12-21)15-16-26-20(29)25(5-2)22-23-26;;/h6-10H,4-5,11-17H2,1-3H3;1H;1H2
chave InChI
YYESXRRYBUERKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)