1006506
USP
Acetohydroxamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
AHA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetohydroxamic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
88-90 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
chave InChI
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)