Documentos Principais
1000521
USP
Acarbose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4”,6”-Didesoxi-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-tri-hidroxi-3-hidroximetil-2-ciclo-hexenilamino)-maltotriose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H43NO18
Número CAS:
Peso molecular:
645.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acarbose
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m1/s1
chave InChI
XUFXOAAUWZOOIT-SXARVLRPSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para mais informações e suporte visite o site da Farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência da USP de acarbose destinado ao uso em ensaios e testes de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Comprimidos de acarbose
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tetrassacarídeo modificado que age como inibidor reversível da α-glucosidase.
Nota de análise
Esses produtos são apenas para fins de teste e ensaio. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.​
Outras notas
Este produto faz parte do programa USP Biologics.
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Muhammad Ovais et al.
BMC complementary and alternative medicine, 18(1), 1-1 (2018-01-04)
The medicinal importance of a novel plant Olax nana Wall. ex Benth. (family: Olacaceae) was revealed for the first time via HPLC-DAD finger printing, qualitative phytochemical analysis, antioxidant, cholinesterase, and α-glucosidase inhibitory assays. The crude methanolic extract of O. nana