Key Documents
Y0002131
Squalene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2=CHCH2-]2
Número CAS:
Peso molecular:
410.72
Beilstein:
1728919
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
família API
squalene
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
pb
285 °C/25 mmHg (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
chave InChI
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Squalene EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)