Documentos Principais
SU860170
Supelco
Septa for Magnetic Screw Caps
white PTFE/blue silicone, diam. × thickness 17 mm × 1.3 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
white PTFE/blue silicone
Características
Durometer: 45° shore A
embalagem
pkg of 1 × 100 ea
disponibilidade
not available in USA
D.E.
17 mm
diâmetro × espessura
17 mm × 1.3 mm
compatibilidade
for use with ND18 magnetic screw cap
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)