SAAR2233520
Álcool etílico, puro
absolute, uniLAB™
Sinônimo(s):
Etanol, Etanol não desnaturado, Álcool absoluto
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
uniLAB™
grau
absolute
embalagem
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233520LP)
dilution
(for laboratory use only)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)