PHR9100
N-Methyl-5-(methylamino)-1H-imidazole-4-carboxamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Theophylline impurity D (PhEur), Theophyllidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(NC)N=CN1)NC
InChI
1S/C6H10N4O/c1-7-5-4(6(11)8-2)9-3-10-5/h3,7H,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)
chave InChI
HBYDWASAZICSRC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)