PHR9077
2-Propylpentanenitrile
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Valproic Acid impurity I (PhEur), 2-Propylvaleronitrile, Dipropylacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(CCC)C#N
InChI
1S/C8H15N/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
YCBOPMITSGZJDX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
146.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)