Documentos Principais
PHL89738
Naringenin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyflavanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
272.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1C(CC(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
chave InChI
FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Nota de análise
For this product we use the non-stereospecific CAS number. It is expected that the natural enantiomer is predominant, however the substance is prone to racemization in solution. The product is therefore not specified stereospecifically and is only recommended to be used for non-stereospecific analysis.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza silybum thymus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)