PHL89733
7-Methoxycoumarin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
117-121 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
chave InChI
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)