Documentos Principais
PHL89707
Hesperidin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperitin-7-rutinoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H34O15
Número CAS:
Peso molecular:
610.56
Beilstein:
75140
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
250-255 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
chave InChI
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicação
Studies of the behavior of hesperidin and hesperetin (the aglycone) with DMPC liposomes find the aglycone penetrates more deeply and binds more strongly to the "membrane." This may explain the better bioavailability of bioflavonoid aglycones in general.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Flavonoid phytochemical extracted from citrus species. It is the rhamnoglucoside (rutinoside) of hesperetin.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica mentha valeriana
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89707-20MG