Documentos Principais
PHL86249
Tetrahydropiperine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-1-pentanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
289.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0%
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCCCC3)C(=O)CCCCc1cc2c(cc1)OCO2
chave InChI
APZYKUZPJCQGPP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)