Documentos Principais
PHL84217
Grosvenorine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoside 7-(2′′-glucosylrhamnoside), Kaempferol 3-rhamnoside 7-(2′′-glucosylrhamnoside)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H40O19
Número CAS:
Peso molecular:
740.66
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)C)Oc3cc4[o]c(c([c](c4c(c3)O)=O)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C33H40O19/c1-10-19(37)23(41)26(44)31(46-10)51-29-22(40)18-15(36)7-14(8-16(18)49-28(29)12-3-5-13(35)6-4-12)48-33-30(25(43)20(38)11(2)47-33)52-32-27(45)24(42)21(39)17(9-34)50-32/h3-8,10-11,17,19-21,23-27,30-39,41-45H,9H2,1-2H3/t10-,11-,17+,19-,20-,21+,23
chave InChI
FFGGWIVHOGEVSP-NWQOLJAQSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)