Documentos Principais
PHL84099
Pseudotropine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
ψ-Tropine, (3-exo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3β-Tropanol, 3-Pseudotropanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
141.21
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8?
chave InChI
CYHOMWAPJJPNMW-DHBOJHSNSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zbynek Dzuman et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(26), 7155-7167 (2020-08-18)
Setting of maximum limits for a number of plant alkaloids is under discussion in the EU. The novel method developed and optimized in this study enables simultaneous determination of 21 tropane alkaloids (TAs) and 33 pyrrolizidine (PAs) together with their