PHL82602
7α,β-Morroniside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CO[C@H]([C@]2([C@@]1(CC(O[C@H]2C)O)[H])[H])O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)OC
InChI
1S/C17H26O11/c1-6-11-7(3-10(19)26-6)8(15(23)24-2)5-25-16(11)28-17-14(22)13(21)12(20)9(4-18)27-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9+,10?,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
chave InChI
YTZSBJLNMIQROD-KKORFXOPSA-N
Descrição geral
This reference substance is the naturally occurring mixture of 7alpha-morroniside (CAS # 61849-88-5) and 7beta-morroniside (CAS # 25406-64-8). At this moment there is no CAS # available for the diastereomeric mixture. The two diastereomers cannot be separated chromatographically on regular columns. The 13C-NMR data, however, confirms the presence of both diastereomes in similar ratios.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)