Key Documents
PHL82478
Asarylaldehyde
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Asaronaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
196.20
Beilstein:
1951403
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
112-114 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
chave InChI
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)