Documentos Principais
PHL80350
Methyl trans-cinnamate
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
trans-Cinnamic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
p.e.
260-262 °C (lit.)
pf
34-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
chave InChI
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)