G1007617
HPLC Analysis of Atorvastatin and Related Compound E on Kromasil® 5-AmyCoat Chiral
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Kromasil 5-AmyCoat, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (K08670348)
mobile phase: 84:16 hexane: ethanol with 0.1% TFA
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 20 μL
sample: 50 μg/mL atorva
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
Informações legais
Analito
componente de fase móvel
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)