Key Documents
G005891
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis® Express C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50538-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1726 psi (119 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 265 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 90:10, acetonitrile:methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Ergocalciferol, 40,000,000 USP units/g
    Cholecalciferol, ≥98% (HPLC)
coluna analítica
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)