Documentos Principais
568323-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Wide Pore C8 Bioanalytical Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Discovery® BIO Wide Pore C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
5% Carbon loading
Parâmetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
100 m2/g
cobertura de superfície
4 μmol/m2
Matriz
silica particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
2-8
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Discovery BIO Wide Pore C8 exhibits hydrophobicity intermediate between the Discovery BIO Wide Pore C5 and the Discovery BIO Wide Pore C18. The difference in hydrophobicity gives it unique selectivity relative to these other phases. It is ideal for peptide mapping because it provides complementary information compared to a C18 separation. Because of its intermediate hydrophobicity, we also recommend it for method development or scouting work. As with all Discovery BIO Wide Pore phases, the C8 phase gives efficient, symmetrical peaks, exceptional stability, long column lifetime, and LC-MS compatibility.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
568323-U4061833517369