G005746
HPLC Analysis of Sugars on Ascentis® Express HILIC (Mobile Phase 15:85)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 10 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of sugars. Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express HILIC are presented. Separation is by normal-phase mechanism as a decrease in mobile phase water content results in increased retention.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
Sucrose
Maltose
Maltotriose
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)