Key Documents
G005261
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Gasoline Range Organics (GRO) on Equity-1 after Purge & Trap using "M" Trap
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: Each analyte at 50 ppb in 5 mL of water
purge trap: MOD BTEXTRAP M, Tekmar® 3000
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 2 min
desorption preheat: 220 °C
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: Equity-1, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (28057-U)
oven: 40 °C (2 min), 5 °C/min to 75 °C, 10 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1.4 mL/min constant
injection: 20:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
aplicação(ões)
environmental
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Analito
Descrição
    Pentane
    2-Methylpentane
    Methyl t-butyl ether-(α,α′-14C)
    Benzene
    2,2,4-Trimethylpentane
    Toluene
    Ethylbenzene
    m-Xylene
    p-Xylene
    o-Xylene
    Nonane
    Decane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Butylcyclohexane
    Naphthalene
    Ver tudo (15)
pré-coluna
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)