Documentos Principais
G005063
GC Analysis of Fluoxetine Enantiomers (N-TFA Derivatives) on Astec® CHIRALDEX B-DA
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Astec CHIRALDEX B-DA, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72021AST)
oven: 175 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 15 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peaks 1 & 2: fluoxetine enantiomers (N-TFA derivatives)
aplicação(ões)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)