616559
Fluoxetine-d5 hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
peso molecular
350.72 by atom % calculation
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
chave InChI
GIYXAJPCNFJEHY-CERKJNTMSA-N
Embalagem
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.