Documentos Principais
FAP80551
Metals in infant cereal
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Selenium (Se)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)