About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Aluminium (Al), Arsenic (As, total), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Nickel (Ni), Zinc (Zn)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Trace Elements
Aluminium (Al), Arsenic (As, total), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Nickel (Ni), Zinc (Zn)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)