FAP80553
Metals in fruit products
reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Tin (Sn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Tin (Sn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)