Documentos Principais
CRM77526
Supelco
Isoeugenyl acetate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
NSC 46121
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pf
79-81 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
chave InChI
IUSBVFZKQJGVEP-SNAWJCMRSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)