CRM45624
Dipropyl phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
317.5 °C (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
chave InChI
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)