Documentos Principais
CRM43602
Supelco
Leptophos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
O-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl phenylphosphonothioate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10BrCl2O2PS
Número CAS:
Peso molecular:
412.07
Beilstein:
2152663
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=S)(Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrCl2O2PS/c1-17-19(20,9-5-3-2-4-6-9)18-13-8-11(15)10(14)7-12(13)16/h2-8H,1H3
chave InChI
CVRALZAYCYJELZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C