BP303
Gemfibrozil impurity E
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(EZ)-2,2-Dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gemfibrozil
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCC(C)(C)C(=O)O)c1c(cc(c(c1)C)\C=C\C)C
InChI
1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)/b8-6+
chave InChI
ZWBXHPOXWIJOJR-SOFGYWHQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)