Documentos Principais
AR747
Supelco
Petroleum Coke (C, H, N, S)
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
fabricante/nome comercial
Alpha Resources
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ash, Vol. Mat., BTU/Pound
Elemental Analysis
Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulfur
Trace Elements
Calcium (Ca), Iron (Fe), Nickel (Ni), Vanadium (V), Silicon (Si)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)