Documentos Principais
97148
Supelco
Cyflufenamid E-isomer
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(E)-N-[α-(Cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17F5N2O2
Peso molecular:
412.35
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU). Maximim residue levels (MRLs) have been set for cyflufenamid (sum of cyflufenamid Z- and its E-isomer), expressed as cyflufenamid according to Reg. (EU) 2022/476 in various products of plant and animal origin in the range of 0.01 - 0.2 mg/kg
Aplicação
Environmental
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)