97-0189
GC Analysis of a 7-Component Sulfur Gases Mix on Supel-Q PLOT after SPME using 75 μm Carboxen/PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: sulfur gases in 40 mL vial
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: 10 min headspace at 40 °C
desorption process: 3 min at 290 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 45 °C (1 min) to 250 °C at 15 °C/min
detector: FPD
adequação
application for SPME
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
Analito
Fibra para SPME
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)