Key Documents
94043
Supelco
Isoxaflutole Metabolite RPA202248
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, (2RS)-3-Cyclopropyl-2-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-3-oxopropanenitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12F3NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
359.32
Número MDL:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(C(C1CC1)=O)C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2S(=O)(C)=O)=O
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)