Documentos Principais
90648
Supelco
Oleamide-13C18
analytical standard
Sinônimo(s):
Oleic acid amide-13C18, cis-9,10-Octadecenoamide-13C18, cis-9-Octadecenamide-13C18
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C18H35NO
Peso molecular:
299.34
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)