Documentos Principais
90562
Supelco
2-Hexyl-1-decanol
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH[(CH2)5CH3]CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
242.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
pf
−21-−15 °C (lit.)
densidade
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
chave InChI
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
318.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)