Documentos Principais
89013
Supelco
Myricetin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone, Cannabiscetin, Myricetol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O8
Número CAS:
Peso molecular:
318.24
Beilstein:
332331
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
expiry date on the label
limited shelf life
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
chave InChI
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus hypericum primula
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)