Documentos Principais
842155
TSKgel® Phenyl-5PW Guard Cartridge
L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pk of 3 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
embalagem
pk of 3 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 42155
Parâmetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
C × D.I.
1 cm × 2 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
Phenyl-5PW phase
tamanho de partícula
10 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Phenyl-5PW column, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)