818342
TSKgel® Alpha-5000 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Alpha Columns
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Alpha-5000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 18342
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
1 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)