819697
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, carbamoyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Amide-80, 25 cm x 2 mm ID, 5 μm
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L68
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19697
Parâmetros
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 2 mm
área da superfície
450 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
carbamoyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Descrição geral
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)