819542
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Super-ODS HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 10 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Super-ODS, 19542
Extensão da rotulagem
8% Carbon, endcapped
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
250 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 2 mm
área da superfície
100 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.3 μm
tamanho de poro
140 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
forma física
Informações legais
acessório
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)